Nitrite ionophore VI, Selectophore™, fonction testée ionophore, Supelco®
Fournisseur: Merck
03721-250MG
03721-250MGEA 841 EUR InStock
03721-250MG
Nitrite ionophore VI, Selectophore™, fonction testée ionophore, Supelco®
Nitrite ionophore VI
Nitrite ionophore VI based ion selective electrodes (ISEs) are used for the detection of nitrite anions.
Formule: C₃₆H₄₆CoN₂O₂
Numéro CAS: 228577-80-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité