EGTA (Acide éthylèneglycol bis-(amino-2-éthyléther) N,N,N'N'-tétraacétique) ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour la complexometrie, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
03779-50G
03779-50GEA 284 EUR InStock
03779-50G
EGTA (Acide éthylèneglycol bis-(amino-2-éthyléther) N,N,N'N'-tétraacétique) ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour la complexometrie, Fluka™
EGTA (Acide éthylèneglycol bis-(amino-2-éthyléther) N,N,N'N'-tétraacétique)
Formule: C₁₄H₂₄N₂O₁₀
Point de fusion: 241-250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004291
Numéro CAS: 67-42-5
EINECS: 200-651-2
Merck Index: 13,03560
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (complexometric) 97.0 - 101.0 %
Assay (alkalimetric) 98.0 - 102.0 %
Loss on drying (105°C) Max. 2.0 %
Colour of the solution complying
Clearness of the solution complying
Sulfated ash Max. 0.1 %
Calcium (Ca) Max. 10 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 200 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
Total S (as SO₄) Max. 400 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité