Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Fer (II) sulfate heptahydraté ≥99% ACS

Fournisseur: VWR Chemicals
Attention

0387-500GEA 172 EUR InStock
0387-500G
Fer (II) sulfate heptahydraté ≥99% ACS
Fer (II) sulfate heptahydraté


Formule: FeSO₄·7H₂O
Point de fusion: 64 °C
Densité: 1.9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149719
Numéro CAS: 7782-63-0
EINECS: 231-753-5
Merck Index: 13,04091
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Calcium <0.005%
Chloride ≤0.001%
Copper ≤0.005%
Ferric Iron ≤0.1%
Insolubles ≤0.01%
Magnesium ≤0.002%
Manganese ≤0.05%
Phosphate ≤0.001%
Potassium ≤0.002%
Purity ≥99%
Sodium ≤0.02%
Zinc ≤0.005%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité