Acide citrique, anhydre ≥96%, grain, testé selon les spécifications Ph. Eur., Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
Synonyms: 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid
03878-1KG
03878-1KGEA 82.3 EUR InStock
03878-1KG
Acide citrique, anhydre ≥96%, grain, testé selon les spécifications Ph. Eur., Fluka™
Acide citrique
Formule: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
MW: 192,13 g/mol
Point d'ébullition: 310 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 153-159 °C
Densité: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011669
Numéro CAS: 77-92-9
EINECS: 201-069-1
ATTEINDRE: 01-2119457026-42-0000
Merck Index: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d60f5a9b8e6c6dfb7eda04e1a1d5d6d971f92444&vid=caf4f9effc7fd22b942f7f92be770b06e40637a4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
pKa  (1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
Identity (IR) complying
Assay (calculated on the anhydrous basis) 99.5 - 100.5 %
Appearance of the solution complying
Sulfated ash Max. 0.1 %
Water (Karl Fischer) Max. 1.0 %
Oxalate (as Oxalic acid) Max. 360 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 150 ppm
Reaction against H₂SO₄ complying
Residual solvents complying
calcium (Ca) Max. 0.005 %
cobalt (Co) Max. 0.002 %
copper (Cu) Max. 0.005 %
iron (Fe) Max. 0.001 %
potassium (K) Max. 0.01 %
magnesium (Mg) Max. 0.005 %
manganese (Mn) Max. 0.002 %
sodium (Na) Max. 0.05 %
vanadium (V) Max. 0.001 %
zirconium (Zr) Max. 0.001 %
chloride (Cl) Max. 0.001 %
total N Max. 0.002 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité