Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(Diméthylamino)benzaldéhyde solution hydrochlorique, Supelco®

Fournisseur: Merck
Attention

M-Clarity™ quality level = MQ100

03891-250ML
03891-250MLEA 71 EUR InStock
03891-250ML
4-(Diméthylamino)benzaldéhyde solution hydrochlorique, Supelco®
4-(Diméthylamino)benzaldéhyde
Reagent for urobilinogen


Formule: (CH₃)₂NC₆H₄CHO
Numéro MDL: MFCD00003381
Numéro CAS: 100-10-7
ONU: 1789
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6b09d7b40baff0464ffb9763186a2290bf30423&vid=ea1f48b681a54f1e2fb75a09c75f7c138f1db0cb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité