Sodium hydroxyde 2.0 N en solution aqueuse, Réactif Biotech, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Synonyms: Caustic soda
Filtered through a 0.2 µm filter.
0390-07EA 1509.26 EUR InStock
0390-07
Sodium hydroxyde 2.0 N en solution aqueuse, Réactif Biotech, J.T.Baker®
Sodium hydroxyde
Made from water for injection USP and sodium hydroxide pellets, NF (multi-compendial) which meets BP, Ph. Eur. and JP chemical specifications.
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: 109 °C (1013 hPa)
Densité: ≤1.11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
GMP Manufactured Product 1.9 - 2.1
Protect from air to avoid absorption of carbon dioxide. ≤5 ppm
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging ≤1 ppm
Appearance (Clear, colorless liquid) Passes Test
Normality 1.9 - 2.1
Chloride (Cl) ≤ 5 ppm
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤ 1 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤ 0.5 ppm
Endotoxin Concentration (EU/mL ≤ 2
Made from Water for Injection U.S.P. and Sodium Hydroxide pellets, N.F.(Multi-Compendial) which meets BP, Ph.Eur. and JP Chemical Specifications
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the manufacturing or purification of the product.
Filtered through a 0.2 micron filter.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité