Vert clair SF, Haute Pureté
Fournisseur: VWR Chemicals
0394-25GEA 126 EUR InStock
0394-25G
Vert clair SF, Haute Pureté
Vert clair SF
A valuable plasma stain used in contrast to hematoxylin. Also a counterstain to safranin.
Formule: C₃₇H₃₄N₂Na₂O₉S₃
Point de fusion: 288…289 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012121
Numéro CAS: 5141-20-8
EINECS: 225-906-5
Merck Index: 13,05506
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité