Boc-Trp(Boc)-OH ≥98% (par CCM, RMN), Novabiochem®
Fournisseur: Novabiochem (Merck biosciences)
Synonyms: N-Boc-1-Boc-L-tryptophan, (S)-3-(1-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-indol-3-yl)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid
8.53078.0025
04-12-0205-25EA 641 EUR InStock
04-12-0205-25
Boc-Trp(Boc)-OH ≥98% (par CCM, RMN), Novabiochem®
Boc-Trp(Boc)-OH
Formule: C₂₁H₂₈N₂O₆
MW: 404,463 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00270520
Numéro CAS: 144599-95-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Colour (Visual) White to Slight Yellow to Beige
Appearance of Substance (Visual) Powder
Identity (IR) Passes Test
Optical Rotation Α 25/D (C=1 in Methanol) +13.5 - +17.5°
Purity (TLC(011A)) ≥98%
Purity (TLC(0811)) ≥98%
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF) Clear Solution
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité