Fmoc-Met-OH
Fournisseur: Novabiochem (Merck biosciences)
8.52002.0100
04-12-1003-100EA 65.9 EUR InStock
04-12-1003-100
Fmoc-Met-OH
Fmoc-Met-OH
Formule: C₂₀H₂₁NO₄S
Numéro MDL: MFCD00037134
Numéro CAS: 71989-28-1
EINECS: 276-258-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité