Hydrogéno-(R)-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate de 1-(tert-butyle)
Fournisseur: Novabiochem (Merck biosciences)
8.53095.0025
04-13-0027-25EA 149 EUR InStock
04-13-0027-25
Hydrogéno-(R)-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate de 1-(tert-butyle)
Hydrogéno-(R)-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate de 1-(tert-butyle)
Formule: C₁₀H₁₇NO₄
Numéro MDL: MFCD00063226
Numéro CAS: 37784-17-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité