N-Boc-D-valine
Fournisseur: Novabiochem (Merck biosciences)
Synonyms: Boc-D-Val-OH
8.53098.0025
04-13-0031-25EA 182 EUR InStock
04-13-0031-25
N-Boc-D-valine
N-Boc-D-valine
Formule: C₁₀H₁₉NO₄
MW: 217,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038282
Numéro CAS: 22838-58-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité