Sodium hydroxyde, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
0403.5000EA 184.21 EUR InStock
0403.5000
Sodium hydroxyde, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Point d'ébullition: 1390 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 323 °C
Densité: 2.13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1823
ADR: 8,II
ATTEINDRE: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay min. 99.0 %
Ammonium Hydroxide Precipitate max. 0.02 %
Chloride (Cl) max. 5 ppm
Potassium (K) max. 0.01 %
Heavy Metals (as Ag) max. 5 ppm
Heavy Metals (as Pb) max. 5 ppm
Na2CO3 max. 1.0 %
Trace Impurities (in ppm)
Iron (Fe) max. 3
Nickel (Ni) max. 5
Mercury (Hg) (by AAS) max. 0.1
Nitrogen Compounds (as N) max. 3
Phosphate (as PO4) max. 10
Sulfate (SO4) max. 5
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité