Sodium hydroxyde, BAKER, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
0404.1000EA 36.57 EUR InStock
0404.1000
Sodium hydroxyde, BAKER, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Point d'ébullition: 1390 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 323 °C
Densité: 2.13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1823
ADR: 8,II
ATTEINDRE: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay min. 97 %
Carbonate (as Na2CO3) max. 1 %
Aluminium (Al) max. 0.002 %
Chloride (Cl) max. 0.01 %
Iron (Fe) max. 0.002 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.002 %
Sulfate (SO4) max. 0.01 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité