Acide trichloroacétique (cristallisable) ≥99.0% (par acidimétrie), soluble, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Synonyms: TCA
0414-04EA 162.34 EUR InStock
0414-04
Acide trichloroacétique (cristallisable) ≥99.0% (par acidimétrie), soluble, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Acide trichloroacétique (cristallisable)
Crystals. Lot analysis on label.
  • Lot analysis on label
Formule: Cl₃CCOOH
MW: 163.39 g/mol
Point d'ébullition: 196
Point de fusion: 54…56 °C
Densité: 1.63 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 113 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004177
Numéro CAS: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
Merck Index: 13,09700
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34130684af3f73eccad44eac686e325855232d&vid=b600bf2ba67ce275263e6172675e131d3f263837&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements ≥99.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use Passes Test
IMPORTANT: Store or transport at or below 30°C (86°F). ≤0.01%
Assay (Cl₃CCOOH) (by acidimetry) ≥99.0 %
Clarity of Solution Passes Test
Insoluble Matter ≤0.01 %
Residue after Ignition ≤0.03 %
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Nitrate (NO₃) ≤0.002 %
ACS - Phosphate (PO₄) ≤5 ppm
Sulfate (SO₄) ≤0.02 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.002 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.001 %
Substances Darkened by H₂SO₄ Passes Test
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité