Melting point standards, sodium methanesulfonate, traceable to primary standards, Supelco®
Fournisseur: Merck
04229-5G
04229-5GEA 49.5 EUR InStock
04229-5G
Melting point standards, sodium methanesulfonate, traceable to primary standards, Supelco®
Étalons Étalons de point de fusion
Mettler-Toledo Calibration substance ME 30130610, Sodium methanesulfonate, traceable to primary standards (LGC).
Suitable for dropping point calibration.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4254147b0ed9ca24e27c9a7eebcd0a8b1880e00&vid=d4254147b0ed9ca24e27c9a7eebcd0a8b1880e00&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité