Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Magnesium hydrogénophosphate trihydraté ≥98%, Puriss. special, Conforme aux spécifications analytiques DAB, Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals

04260-30KG
04260-30KGEA 755 EUR InStock
04260-30KG
Magnesium hydrogénophosphate trihydraté ≥98%, Puriss. special, Conforme aux spécifications analytiques DAB, Fluka™
Magnesium hydrogénophosphate trihydraté


Formule: HMgO₄P·3H₂O
Point de fusion: 550 °C
Densité: 2.1 g/cm3 (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150390
Numéro CAS: 7782-75-4
EINECS: 233-142-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98 - 103 %
Barium (Ba) complying
Arsenic (As) Max. 0.0001 %
Iron (Fe) Max. 0.005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.002 %
Chloride (Cl) Max. 0.02 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.03 %
Mg-, Mg-dihydrogen phosphate complying

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité