Transition metal mix 1 for ICP, 10 elements, TraceCERT®, Supelco®
Fournisseur: Merck
04330-100ML
04330-100MLEA 179 EUR InStock
04330-100ML
Transition metal mix 1 for ICP, 10 elements, TraceCERT®, Supelco®
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
100 mg/l each: V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ag and Cd in 2% nitric acid
Certifications: This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité