(R)-(+)-Acide 5-(dithiolanne-3-yl)valerique, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: (R)-5-(1,2-Dithiolan-3-yl)pentanoic acid, (R)-alpha-Lipoic acid, (R)-1,2-Dithiolane-3-valeric acid, (R)-Thioctic acid
04471-100MG
04471-100MGEA 134 EUR InStock
04471-100MG
(R)-(+)-Acide 5-(dithiolanne-3-yl)valerique, Supelco®
(R)-(+)-Acide 5-(dithiolanne-3-yl)valerique
Formule: C₈H₁₄O₂S₂
MW: 206,3256 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631142
Numéro CAS: 1200-22-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06208186beae4efac7b0343b815f494935a65c47&vid=ded0bd864f8c4a3dff5d5947f695f8411ebde1ff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité