Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de choline ≥98.0%, Haute Pureté

Fournisseur: VWR Chemicals

0448-1KGEA 139 EUR InStock
0448-1KG
Chlorure de choline ≥98.0%, Haute Pureté
Chlorure de choline


Formule: HOH₂CCH₂N(CH₃)₃Cl
Point de fusion: 244−247 °C
Densité: ∼1.205 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011721
Numéro CAS: 67-48-1
EINECS: 200-655-4
Merck Index: 13,02226
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77b015e76f45084bc46da3249578a85652cd6802&vid=85c8a0a1b152b861b3bc3ec8fe25a70509221d85&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
1,4-Dioxane Pass
Arsenic 0.0002%
Heavy metals 0.001%
Moisture 0.5%
pH (25%, Water) @25 °C 4.5 − 7.5
Purity (Anhydrous) 98.0%
Residue on ignition 0.05%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité