Organic reference standard, Bisphenol E, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
04487-100MG
04487-100MGEA 50.1 EUR InStock
04487-100MG
Organic reference standard, Bisphenol E, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Bisphenol E may be used as a reference standard in the determination of bisphenol E in beverages using on-line solid-phase extraction with fast liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry (on-line SPE fast LC-MS/MS).
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82851d90a86da4dd53f1f4f849fac967dd3217ee&vid=82851d90a86da4dd53f1f4f849fac967dd3217ee&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité