Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Propanol-2 ≥99.9% (par GC), TraceSELECT™ pour analyse de la spéciation des métaux, Riedel-de Haën™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Isopropyl rubbing alcohol, Isopropanol, 2-Hydroxy propane, IPA, Dimethyl carbinol, Isopropyl alcohol, Propan-2-ol

04516-1L
04516-1LEA 111 EUR InStock
04516-1L
Propanol-2 ≥99.9% (par GC), TraceSELECT™ pour analyse de la spéciation des métaux, Riedel-de Haën™
Propanol-2
High purity solvents for speciation analysis by LC-ICP-MS. Rigorous purification procedures followed by UV spectroscopy, IC, and ICP-MS testing to assure high chemical purity and high UV transmittance. The blank values for metal traces in these solvents are in the ppb range or lower.


Formule: (CH₃)₂CHOH
MW: 60.1 g/mol
Point d'ébullition: 77…83 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: –90 °C
Densité: 0.784…0.786 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011674
Numéro CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
ONU: 1219
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 99.9 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Silver (Ag) Max. 0.5 ppb
Aluminium (Al) Max. 5 ppb
Arsenic (As) Max. 1 ppb
Gold (Au) Max. 0.5 ppb
Barium (Ba) Max. 0.5 ppb
Beryllium (Be) Max. 0.5 ppb
Bismuth (Bi) Max. 0.5 ppb
Calcium (Ca) Max. 30 ppb
Cadmium (Cd) Max. 0.5 ppb
Cerium (Ce) Max. 0.5 ppb
Cobalt (Co) Max. 0.5 ppb
Chromium (Cr) Max. 1 ppb
Cesium (Cs) Max. 0.5 ppb
Copper (Cu) Max. 1 ppb
Iron (Fe) Max. 5 ppb
Gallium (Ga) Max. 0.5 ppb
Mercury (Hg) Max. 1 ppb
Indium (In) Max. 0.5 ppb
Iridium (Ir) Max. 0.5 ppb
Potassium (K) Max. 10 ppb
Lithium (Li) Max. 0.5 ppb
Magnesium (Mg) Max. 10 ppb
Manganese (Mn) Max. 5 ppb
Molybdenum (Mo) Max. 0.5 ppb
Sodium (Na) Max. 250 ppb
Nickel (Ni) Max. 5 ppb
Lead (Pb) Max. 0.5 ppb
Palladium (Pd) Max. 1 ppb
Platinum (Pt) Max. 0.5 ppb
Rubidium (Rb) Max. 0.5 ppb
Rhodium (Rh) Max. 0.5 ppb
Ruthenium (Ru) Max. 0.5 ppb
Antimony (Sb) Max. 0.5 ppb
Selenium (Se) Max. 1 ppb
Tin (Sn) Max. 0.5 ppb
Strontium (Sr) Max. 0.5 ppb
Titanium (Ti) Max. 5 ppb
Thallium (Tl) Max. 0.5 ppb
Uran (U) Max. 0.5 ppb
Vanadium (V) Max. 0.5 ppb
Zinc (Zn) Max. 5 ppb
Zirconium (Zr) Max. 0.5 ppb
Bromide (Br) Max. 10 ppb
Chloride (Cl) Max. 25 ppb
Fluoride (F) Max. 10 ppb
Iodide (I) Max. 10 ppb
Nitrite (NO₂) Max. 10 ppb
Nitrate (NO₃) Max. 25 ppb
Phosphate (PO₄) Max. 50 ppb
Sulfate (SO₄) Max. 50 ppb
Peroxides (as H₂O₂) Max. 5 ppm
Propionaldehyde (GC) Max. 20 ppm
Ketones (as CH₃COCH₃) Max. 20 ppm
Transmittance from 260 nm Min. 98 %
Transmittance at 230 nm Min. 75 %
Transmittance at 220 nm Min. 50 %
Autoignition Temperature 750 °F

 

COMMANDE


Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Plastic bottle 1 L 04516-1L

Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf

claquement

Veuillez sélectionner l'article

Entrer les détails

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..