di-Ammonium hydrogénocitrate, Haute Pureté
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
0470-500GEA 200 EUR InStock
0470-500G
di-Ammonium hydrogénocitrate, Haute Pureté
di-Ammonium hydrogen citrate
Formule: HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂
Densité: 1.483 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013068
Numéro CAS: 3012-65-5
EINECS: 221-146-3
Merck Index: 13,00513
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Chloride <0.003%
Heavy Metals <0.003%
Purity ≥99.0%
Residue after ignition ≤0.05%
Sulphate ≤0.01%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité