Ammonium persulfate (APS) ≥98% ACS
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Peroxidisulphuric acid diammonium salt, Ammonium persulphate
0486-100GEA 81.9 EUR InStock
0486-100G 0486-25G
Ammonium persulfate (APS) ≥98% ACS
Ammonium persulfate (APS)
Formule: (NH₄)₂S₂O₈
MW: 228.2 g/mol
Point de fusion: 120
Densité: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003390
Numéro CAS: 7727-54-0
EINECS: 231-786-5
ONU: 1444
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,00545
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82a373f21d34e63dc94c0598f3f33ba6bbfdb2b&vid=2b6d196dbf07ce4dd528ac7b4f8456678accd3ba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Chloride & Chlorate <0.001%
Heavy Metals (as Pb) ≤0.005%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.001%
Manganese ≤0.00005%
Purity ≥98%
Residue on Ignition ≤0.05%
Titrable Free Acid ≤0.04 meq/g
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon Plastique 25 g 0486-25G
Flacon Plastique 100 g 0486-100G
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..