N,N-Diméthylglycine ≥99% (par azote total et analyse par titration), LiChropur™ derivatisation reagent, for HPLC, pour LC-MS, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: 2-(Dimethylamino)acetic acid, (Dimethylamino)acetic acid
05022-1G
05022-1GEA 60.6 EUR InStock
05022-1G
N,N-Diméthylglycine ≥99% (par azote total et analyse par titration), LiChropur™ derivatisation reagent, for HPLC, pour LC-MS, Supelco®
N,N-Diméthylglycine
N,N-Dimethylglycine is a type of quaternary ammonium compound which exhibits a variety of biological effects.
N,N-Dimethylglycine has been used as a reference standard for the quantification of N,N-dimethylglycine in human plasma and serum by normal phase high performance liquid chromatography combined with triple-quadrupole tandem mass spectrometer (HPLC-MS/MS) operating on positive-ion mode, in human urine by stable-isotope dilution ultra-performance liquid chromatography−tandem mass spectrometry (UPLC−MS/MS) as well as UPLC coupled with quadrupole linear ion trap MS and in various soy sauces as hydrophilic metabolites by HPLC-MS.
Formule: C₄H₉NO₂
MW: 103,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004283
Numéro CAS: 1118-68-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06f2e2f1d3393c5f14ee567263045331ca642ae1&vid=06f2e2f1d3393c5f14ee567263045331ca642ae1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité