Phénol, BAKER, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
0505.1000EA 125.87 EUR InStock
0505.1000
Phénol, BAKER, J.T.Baker®
Phénol
Formule: C₆H₅OH
Point d'ébullition: 181.7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 40.8 °C
Densité: 1.0722 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002143
Numéro CAS: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
ONU: 1671
ADR: 6.1,II
ATTEINDRE: 01-2119471329-32
Merck Index: 12,07390
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets Reagent Specifications for testing Ph. Eur. monographs.
Assay 99.0 - 100.5 %
Acidity passes test
Appearance of solution passes test
Freezing Point min. 39.5 °C
Identification passes test
Residue on Evaporation max. 0.05 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité