Guanidinium chlorure 99.5-101.0%, NF-GenAR® pour les biotechnologies, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Attention
0506-06EA 0 EUR InStock
0506-06
Guanidinium chlorure 99.5-101.0%, NF-GenAR® pour les biotechnologies, Macron Fine Chemicals™
Guanidinium chlorure
Formule: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Point de fusion: 185 °C
Densité: 1.354 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013026
Numéro CAS: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
Merck Index: 13,04578
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da5a871cab977e6d9dc666b457732eb1e869a714&vid=b0d4fcb044b6106fce8e40448dbf2ce6e7077ad7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
GMP Manufactured Product ≤0.3%
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging 99.5 - 101.0%
Appearance Passes Test
Water-Insoluble Matter ≤0.3 %
Assay (NH₂C(:NH)NH₂·HCl) 99.5 - 101.0 %
Ultraviolet Absorbance - 275 nm, For Information Only
Ultraviolet Absorbance - 260 nm, For Information Only
Loss on Drying ≤0.5 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤2.0 ppm
MANUFACTURED EXCLUSIVELY FOR AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS, LLC., BY
BIOSPECTRA, INC., STROUDSBURG, PA
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité