Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Charbon actif, testé selon les spécifications Ph. Eur., Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention

05117-10KG
05117-10KGEA 2870 EUR InStock
05117-10KG
Charbon actif, testé selon les spécifications Ph. Eur., Fluka™
Charbon actif


Formule: C
Point de fusion: 3550 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133992
Numéro CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
ADR: 4.2,III
ATTEINDRE: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Autoignition Temperature 842 °F
Identity B complying
Alkali soluble colored substances complying
Sulfated ash Max. 5 %
Loss on drying (120°C) Max. 15 %
Acidity or alkalinity complying
Soluble in acid Max. 3 %
Soluble in ethanol Max. 0.5 %
Copper (Cu) Max. 25.0 ppm
Lead (Pb) Max. 10.0 ppm
Zinc (Zn) Max. 25.0 ppm
Sulfide (S) complying
Absorption capacity complying
Fluorescent substances complying
Total bacterial value Max. 1000 KBE/g
Fungi and yeasts Max. 100 KBE/g

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité