Phénanthroline-1,10 monohydraté ACS
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
0516-10GEA 154 EUR InStock
0516-10G
Phénanthroline-1,10 monohydraté ACS
Phénanthroline-1,10 monohydraté
A metalloprotease inhibitor useful for chelating iron and other divalent metals.
Formule: C₁₂H₈N₂·1H₂O
Point de fusion: 93…94 °C
Densité: 1.259 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149973
Numéro CAS: 5144-89-8
EINECS: 200-629-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,07291
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aba346b9f67fdda9afd4d48b893e6318564d604c&vid=ae56d18ea658be1344a6b1badeb1df4f651392ee&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Suitability as Redox Indicator Pass
Suitability for Determining Iron pass
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité