Étalon de contrôle qualité multi-éléments 1 mg/L, 28 éléments dans acide nitrique 5% ARISTAR® pour ICP
Fournisseur: VWR Chemicals
05200.185EA 155 EUR InStock
05200.185
Étalon de contrôle qualité multi-éléments 1 mg/L, 28 éléments dans acide nitrique 5% ARISTAR® pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
28 éléments 1 mg/L: Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn.
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Information de livraison: Livré avec un certificat d'analyse.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité