Erythromycin A enol ether, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
05238-5MG
05238-5MGEA 576 EUR InStock
05238-5MG
Erythromycin A enol ether, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Erythromycin A enol ether (EAEN) is an acidic degradation product of erythromycin A (EA) which is grouped under the macrolide antibiotic class of compounds.
Conditionnement: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9fda1c1847deb8e5f47b2ba4653c1906248b16db&vid=9fda1c1847deb8e5f47b2ba4653c1906248b16db&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité