Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Aluminium oxyde, en poudre, BAKER ANALYZED® pour la chromatographie, J.T.Baker®

Fournisseur: Avantor

0537-01EA 179.49 EUR InStock
0537-01
Aluminium oxyde, en poudre, BAKER ANALYZED® pour la chromatographie, J.T.Baker®
Aluminium oxide


Formule: Al₂O₃
Point d'ébullition: 2980 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2045 °C
Densité: 3.94 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003424
Numéro CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
ATTEINDRE: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 7.0 - 7.8
pH of 5% Slurry at 20°C 6.0 - 7.5
Adsorption, mg o-nitroaniline/g ≥0.05
Loss on Drying ≤5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité