Aluminium oxyde neutre, en poudre, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Management of Change (MOC) category = N
0540-01EA 254.94 EUR InStock
0540-01
Aluminium oxyde neutre, en poudre, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Aluminium oxide neutral
Formule: Al₂O₃
Point d'ébullition: 2980 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2045 °C
Densité: 3.94 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003424
Numéro CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
ATTEINDRE: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 7.0 - 7.8
pH of 5% Slurry at 20°C 6.0 - 7.5
Adsorption, mg o-nitroaniline/g ≥1.0
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité