Vert de bromocresol sel de sodium ACS
Fournisseur: VWR Chemicals
0548-50GEA 451 EUR InStock
0548-50G
Vert de bromocresol sel de sodium ACS
Vert de bromocresol sel de sodium
A pH indicator (yellow to blue; range 3,8 to 5,4).
Formule: C₂₁H₁₃Br₄NaO₅S
Point de fusion: 225 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148898
Numéro CAS: 62625-32-5
EINECS: 263-657-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Insolubles Test none detected
Visual Transition Interval (pH 3.8 – 5.4) Pass
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité