Dexrazoxane, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
05587-25MG
05587-25MGEA 73.4 EUR InStock
05587-25MG
Dexrazoxane, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Dexrazoxane is a cardioprotective compound against anthracyclines. It functions by inhibiting topoisomerase II without inducing DNA strand breaks. Dexrazoxane is a + enantiomer of razoxane.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62fb0cf29567c54c74dfe29f436fdefe02661d57&vid=62fb0cf29567c54c74dfe29f436fdefe02661d57&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité