4-Amino-2-méthylquinoléine ≥99.0% (par HPLC) substance pour MALDI-MS, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
05851-1G
05851-1GEA 332 EUR InStock
05851-1G
4-Amino-2-méthylquinoléine ≥99.0% (par HPLC) substance pour MALDI-MS, Supelco®
4-Amino-2-methylquinoline
Formule: C₁₀H₁₀N₂
Point de fusion: 162…166 °C (lit.)
Numéro MDL: MFCD00006759
Numéro CAS: 6628-04-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03e50ea993852dfba544adf065d2fab2473e091b&vid=03e50ea993852dfba544adf065d2fab2473e091b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) White to Off White
Appearance (Form) Powder or Crystals
Purity (HPLC area %) ≥ 99.0 %
Suitability test MALDI-MS Suitable as MALDI-Matrix material
Carbon Content 75.92% (Theory)
Hydrogen Content 6.37% (Theory)
Nitrogen Content 17.71% (Theory)
Proton NMR Spectrum Conforms to structure
Metal trace Analysis (ICP) Corresponds to requirements
BARIUM (ICP) ≤ 5 mg/kg
CALCIUM (ICP) ≤ 20 mg/kg
CADMIUM (ICP) ≤ 5 mg/kg
COBALT (ICP) ≤ 5 mg/kg
CHROMIUM (ICP) ≤ 5 mg/kg
COPPER (ICP) ≤ 5 mg/kg
IRON (ICP) ≤ 100 mg/kg
POTASSIUM (ICP) ≤ 20 mg/kg
MAGNESIUM (ICP) ≤ 5 mg/kg
MANGANESE (ICP) ≤ 5 mg/kg
SODIUM (ICP) ≤ 50 mg/kg
NICKEL (ICP) ≤ 5 mg/kg
LEAD (ICP) ≤ 5 mg/kg
ZINC (ICP) ≤ 5 mg/kg
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité