Ammonium acétate pour HPLC, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Attention
0599-08EA 281.8 EUR InStock
0599-08
Ammonium acétate pour HPLC, J.T.Baker®
Ammonium acétate
Formule: H₃CCOONH₄
Point de fusion: 114 °C
Densité: 1.17 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013066
Numéro CAS: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
Merck Index: 13,00495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 97 %
Assay (CH₃COONH₄) (by acid-base titration) ≥97 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
Residue after Ignition ≤0.010 %
pH of 5% Solution at 25°C 6.7 - 7.3
Nitrate (NO₃) ≤0.001 %
Sulfate (SO₄) ≤0.001 %
UV Absorbance (1 M Aqueous Solution) (1.00-cm cell vs. water) - 350 nm ≤0.010
UV Absorbance (1 M Aqueous Solution) (1.00-cm cell vs. water) - 280 nm ≤0.010
UV Absorbance (1 M Aqueous Solution) (1.00-cm cell vs. water) - 254 nm ≤0.020
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité