Aluminium chlorure, anhydre ≥99.0% (par titration argentométrique), cristallisé, Puriss. p.a., Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
06220-1KG
06220-1KGEA 119 EUR InStock
06220-1KG
Aluminium chlorure, anhydre ≥99.0% (par titration argentométrique), cristallisé, Puriss. p.a., Fluka™
Aluminium chloride
Formule: AlCl₃
Point de fusion: 190 °C (2.500 hPa)
Densité: 2.44 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003422
Numéro CAS: 7446-70-0
EINECS: 231-208-1
ONU: 1726
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00335
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.0 - 101.0 %
Calcium (Ca) Max. 10 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 10 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Magnesium (Mg) Max. 10 ppm
Sodium (Na) Max. 10 ppm
Nickel (Ni) Max. 10 ppm
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Zinc (Zn) Max. 10 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 100 ppm
Vapor Pressure 1 mmHg ( 100 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité