Chlorure de dodécyltrimethylammonium 50%, Haute Pureté
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
0624-500MLEA 285 EUR InStock
0624-500ML
Chlorure de dodécyltrimethylammonium 50%, Haute Pureté
Chlorure de dodécyltrimethylammonium
Cationic - positively-charged (quaternary ammonium compounds). Utilised for applications ranging from solubilizing membrane proteins in non-denaturing conditions to creating denaturing conditions during gel electrophoresis.
Formule: C₁₅H₃₄ClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041974
Numéro CAS: 112-00-5
EINECS: 203-927-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Activity ( conc.) 49,0 - 52,0 %
Free Amine & Amine HCl < 2,0 %
pH (10%, Water) at 25 °C 6,0 - 9,0
Purity (C₁₅H₃₄ClN) ≥98,5%
Specific Gravity Report value
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité