Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Fer (III) sulfate hydraté, Qualité Réactif

Fournisseur: VWR Chemicals
Attention

0629-500GEA 173 EUR InStock
0629-500G
Fer (III) sulfate hydraté, Qualité Réactif
Fer (III) sulfate hydraté


Formule: Fe₂(SO₄)₃·xH₂O
Densité: 3.1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149714
Numéro CAS: 15244-10-7
EINECS: 233-072-9
Merck Index: 13,04065
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité