Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

D(+)-Glucose monohydraté ≥99.5% pour les biotechnologies

Fournisseur: VWR Chemicals

0643-1KGEA 134 EUR InStock
0643-1KG
D(+)-Glucose monohydraté ≥99.5% pour les biotechnologies
D(+)-Glucose monohydraté


Formule: C₆H₁₂O₆·H₂O
Point de fusion: 83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149450
Numéro CAS: 14431-43-7
EINECS: 200-075-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9ea2af2ca62ca94d86809070593a60aafd8cd1b&vid=e549b499dca7fb95811640efad1429268c8f6d8b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
DNase None detected
Insolubles ≤0.005%
Loss on drying 8 – 9%
Purity (anhydrous) ≥99.5%
RNase None detected
Specific rotation 52.6 – 53.2°

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité