Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide formique ≥88.0% (par analyse titrimétrique), TraceSELECT™ pour analyses de traces, Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger

06454-250ML
06454-250MLEA 314 EUR InStock
06454-250ML
Acide formique ≥88.0% (par analyse titrimétrique), TraceSELECT™ pour analyses de traces, Fluka™
Acide formique
TraceSELECT™ Ultra and TraceSELECT

  • Ultra-pure acids, bases, and salts for smelting and wet digestion in environmental, water, and food analysis
  • Sample preparation for trace analysis requires reagents of the highest purity; our TraceSELECT Ultra products for ultra-trace analysis at ppb and even ppt levels are produced by sub-boiling distillation
  • The acids, bases, and salts in the TraceSELECT series have been developed for sample preparation and analysis in the ppb (µg/kg) trace range
  • packaged in high-quality containers appropriate for each product
  • the reagents are produced and bottled under clean-room conditions


Formule: HCO₂H
Point d'ébullition: 100.4 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: 4 °C
Densité: 1.22 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 49.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003297
Numéro CAS: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
ONU: 1779
ADR: 8,II
ATTEINDRE: 01-2119491174-37
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 88.0 %
Density (D 20/4) 1.190 - 1.220
Non-volatile matter Max. 0.0001 %
Silver (Ag) Max. 0.5 ppb
Aluminium (Al) Max. 5 ppb
Arsenic (As) Max. 1 ppb
Gold (Au) Max. 1 ppb
Barium (Ba) Max. 1 ppb
Beryllium (Be) Max. 0.5 ppb
Bismuth (Bi) Max. 0.5 ppb
Calcium (Ca) Max. 20 ppb
Cadmium (Cd) Max. 0.5 ppb
Cerium (Ce) Max. 0.5 ppb
Cobalt (Co) Max. 1 ppb
Chromium (Cr) Max. 1 ppb
Cesium (Cs) Max. 0.5 ppb
Copper (Cu) Max. 1 ppb
Iron (Fe) Max. 10 ppb
Gallium (Ga) Max. 0.5 ppb
Mercury (Hg) Max. 1 ppb
Indium (In) Max. 0.5 ppb
Iridium (Ir) Max. 0.5 ppb
Potassium (K) Max. 10 ppb
Lithium (Li) Max. 0.5 ppb
Magnesium (Mg) Max. 5 ppb
Manganese (Mn) Max. 0.5 ppb
Molybdenum (Mo) Max. 0.5 ppb
Sodium (Na) Max. 10 ppb
Nickel (Ni) Max. 2 ppb
Lead (Pb) Max. 0.5 ppb
Palladium (Pd) Max. 0.5 ppb
Platinum (Pt) Max. 0.5 ppb
Rubidium (Rb) Max. 0.5 ppb
Rhodium (Rh) Max. 0.5 ppb
Ruthenium (Ru) Max. 0.5 ppb
Antimony (Sb) Max. 1 ppb
Selenium (Se) Max. 1 ppb
Tin (Sn) Max. 0.5 ppb
Strontium (Sr) Max. 0.5 ppb
Titanium (Ti) Max. 1 ppb
Thallium (Tl) Max. 0.5 ppb
Uran (U) Max. 0.5 ppb
Vanadium (V) Max. 1 ppb
Zinc (Zn) Max. 5 ppb
Zirconium (Zr) Max. 0.5 ppb
Chloride (Cl) Max. 10 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.5 ppm
Ammonia (NH₃) Max. 10 ppm
Acetic acid (CH₃COOH) Max. 0.05 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité