3-Amino-9-éthylcarbazole (AEC) ≥97.0% (par HPLC), LiChropur™ réactif de dérivatisation, pour HPLC, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
06696-1G
06696-1GEA 27.8 EUR InStock
06696-1G
3-Amino-9-éthylcarbazole (AEC) ≥97.0% (par HPLC), LiChropur™ réactif de dérivatisation, pour HPLC, Supelco®
3-Amino-9-ethyl carbazole
3-Amino-9-ethylcarbazole is a peroxidase substrate suitable for use in immunoblotting and immunohistochemical staining procedures. This substrate produces an insoluble end product that is red in color and can be observed visually.
Formule: C₁₄H₁₄N₂
Numéro MDL: MFCD00004964
Numéro CAS: 132-32-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b91b6dc6867b4a2947566c143f622e5d23713ce&vid=2b91b6dc6867b4a2947566c143f622e5d23713ce&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité