Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide méta-phosphorique, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®

Fournisseur: Avantor
Danger

0676.0500EA 729.25 EUR InStock
0676.0500
Acide méta-phosphorique, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Acide méta-phosphorique


Formule: (HPO₃)n
Point d'ébullition: 260 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 21 °C
Densité: 2.4 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011351
Numéro CAS: 37267-86-0
EINECS: 253-433-4
ONU: 3260
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité