Fluorescéine sodium, Haute Pureté
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: 3',6'-Dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one, disodium salt, Acid Yellow 73, Yellow No. 8, Fluorescein sodium salt, 2-(6-hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoic acid disodium salt, Disodium 2-(3-oxo-6-oxidoxanthen-9-yl)benzoate
0681-100GEA 132 EUR InStock
0681-100G
Fluorescéine sodium, Haute Pureté
Fluorescéine sodium
Colorant de fluor jaune soluble dans l'eau en tant que sel de sodium. Les applications biologiques incluent une utilisation comme réactif de marquage fluorescent pour les protéines.
Formule: C₂₀H₁₀Na₂O₅
MW: 376.28 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Densité: 1.601 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167039
Numéro CAS: 518-47-8
EINECS: 208-253-0
Merck Index: 13,04185
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=949f2473a2f0c6f8d00fd80ca2f80b730bc8076a&vid=fe174603ab8c1727364c1e09d665a1ad5a6d9106&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Lambda Max 487 – 493 nm
O.D.@ Lambda Max (0.0124 g/2 l 0.001M CO₃ Buffer) 1 – 1.25
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité