Colle Freeze Gel (bleue), milieu de montage Q Path, pour cryotomie
Fournisseur: VWR Q-Path Chemicals
07111245.EA 190 EUR InStock
07111245.
Colle Freeze Gel (bleue), milieu de montage Q Path, pour cryotomie
Colorants Réactifs pour la microscopie et la coloration
Milieu de montage à viscosité élevée pour cryotomie. Moins visqueux que O.C.T.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité