Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ammonium métavanadate ≥99.0%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®

Fournisseur: Avantor
Danger
Synonyms: Ammonium monovanadate, Ammonium vanadium trioxide, Ammonium vanadium oxide

0715-04EA 0 EUR InStock
0715-04
Ammonium métavanadate ≥99.0%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Ammonium metavanadate
Lot analysis on label.


Formule: NH₄VO₃
MW: 116,98 g/mol
Point de fusion: 200 °C
Densité: 2.33 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011430
Numéro CAS: 7803-55-6
EINECS: 232-261-3
ONU: 2859
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,00572
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité