EDTA sel dipotassique dihydraté, Ultrapure
Fournisseur: VWR Chemicals
0720-500GEA 830 EUR InStock
0720-500G
EDTA sel dipotassique dihydraté, Ultrapure
EDTA sel dipotassique dihydraté
Formule: C₁₀H₁₄K₂N₂O₈·2H₂O
Point de fusion: 272 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150036
Numéro CAS: 25102-12-9
EINECS: 217-895-0
Merck Index: 13,03546
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Chloride ≤0.005%
Heavy Metals ≤0.001%
Iron ≤0.001%
pH (5%, Water) @25 °C 4.0 – 5.0
Purity ≥99.0%
Appearance White granular powder
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité