Chloroforme ≥99.8% stabilisé pour les biotechnologies
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
0757-500MLEA 70.1 EUR InStock
0757-500ML
Chloroforme ≥99.8% stabilisé pour les biotechnologies
Chloroforme
Couramment mélangé avec du phénol afin d'améliorer l'extraction de l'ADN. Utilisé pour récupérer la phase aqueuse recouverte d'huile minérale dans les procédures de PCR.
Formule: CHCl₃
Point d'ébullition: 59.4…61.5 °C
Point de fusion: –63 °C
Densité: 1.4832 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000826
Numéro CAS: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
ONU: 1888
ADR: 6.1,III
ATTEINDRE: 01-2119486657-20
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Abs.@ 245nm ≤1
Abs.@ 255nm ≤0.25
Abs.@ 260nm ≤0.15
Abs.@ 270nm ≤0.05
Abs.@ 290nm ≤0.01
Abs.@ 400nm <0.01
Chloride <10 ppm
Color (APHA) <10
Lead <0.05 ppm
Moisture (KF) <0.05%
Purity >99.8%
Residue After Evaporation <0.001%
Titratable Free Acid <0.5 meq/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité