4-Amino-N,N-diméthylaniline, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: N,N-Dimethylbenzene-p-diamine, N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediamine, N,N-Dimethylbenzene-1,4-diamine, N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
07750-25G
07750-25GEA 46.7 EUR InStock
07750-25G
4-Amino-N,N-diméthylaniline, Supelco®
4-Amino-N,N-diméthylaniline
Formule: C₈H₁₂N₂
MW: 136,2 g/mol
Point d'ébullition: 262 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 35 °C
Densité: 1.09 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007860
Numéro CAS: 99-98-9
EINECS: 202-807-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,33280
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=512f18d480fb3ad9b97af100d9f182d7f3497da9&vid=143a7125eec59aa2172fc921c49fc3514e396c43&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité