Supelco® Organic Reference Standard, Octanoic Acid
Fournisseur: Merck
07754-50MG
07754-50MGEA 82.8 EUR InStock
07754-50MG
Supelco® Organic Reference Standard, Octanoic Acid
Étalons Étalons organiques
  • GHS signal: GHS05
Certifications: This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI e.g. NIST or NMIJ. Certified content by quantitative NMR including uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Attention: P273 - P280 - P303 + P361 + P353 - P304 + P340 + P310 - P305 + P351 + P338 - P363
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d57a8446125ac60149f8ee483691dcc4327825f9&vid=d57a8446125ac60149f8ee483691dcc4327825f9&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité